Learn More
EDTA disodium salt solution, Volumetric, 0.05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15683520 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Volumetric, 0.05 M EDTA-Na2
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-33-3, 7732-18-5
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 336.21
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico EDTA disodium salt solution
Nota nome Volumetric, 0.05 M EDTA-Na2
CAS min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS max % ≤100.0000%, <5.0000%
Quantità 2.5 L
Formula lineare [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Beilstein 3822669
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Peso formulazione 372.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M EDTA-Na2
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.01 g/mL at 25 °C