Learn More
Ansell Edmont™ Edge™ Mechanical Protection Medium-Duty Gloves
Molds to the hand, ensuring improved movement and dexterity. In slightly oily applications, the porous nitrile coating helps channel oil away from the glove surface for a firmer grip. Can outwear split leather.
Marca:  Ansell Edmont™ 40400090
81.82 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12680892
  • 119.00€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Porous foam nitrile coating
  • Ergonomic, light, flexible and tough
  • Cut-and-sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • 3/4 Dipped finish
  • Knitwrist cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile Foam
Nitrile Foam
Mediumweight Gloves
40-400
Interlock Cotton
144 Pairs
40-400
CE Mark, CATEGORY II EN 388 : 4121, EN 1149
Nitrile Foam
9
Knit
3/4 Dipped palm
Superior abrasion, cuts and tearing resistance