Learn More
Edetate Disodium, U.S.P., J.T. Baker™
Product Code. 10199472
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
500g
Specifications
Materiale o nome chimico Edetate Disodium
CAS 6381-92-6
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Quantità 500 g
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Peso formulazione 372.24
Grado USP
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • EDTA disodium salt dihydrate U.S.P.
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: EDTA disodium salt dihydrate