Learn More
Cole Parmer™ Economical Polypropylene Graduated Cylinder
Polypropylene (PP) cylinders offer very good chemical resistance.
Marca:  Cole Parmer™ 06137-70
Codice prodotto. 15777968
  • 17.40€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Meet ISO Standard 6706.
  • Calibrated to contain for measuring final volumes.
  • Molded graduations for durability.
  • Polypropylene construction provides very good chemical resistance.
Specifica
Specifica
10 mL
ISO 6706
Autoclavable
Esagonale
Polypropylene
To Contain
Round
Cilindro graduato
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Cole Parmer™ Economical Polypropylene Graduated Cylinder > 10 mL