Learn More
Ansell™ Econohands™ 87-190 Series Yellow Natural Rubber Latex Extra Thin Gloves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Descrizione
- Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
- Thickness of 0.35 mm, provides outstanding sensitivity.
- Excellent price/quality ratio.
Specifica
Specifica
Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
Materiale polso | Natural Rubber Latex |
Coating Material | Natural Rubber Latex |
Latex Free | No |
Product Type | Extra Thin Gloves |
Size | 8 |
Stile | 87-190 |
Spessore (sistema metrico) | 0.35 mm |
Colore polso guanto | Yellow |
Stile polso guanto | Straight |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell™ Econohands™ 87-190 Series Yellow Natural Rubber Latex Extra Thin Gloves >