Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE11346
Codice prodotto. 12442570
  • 94.75€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Without white cardboard boxes
  • Holds is expressed by Height x Dept
Specifica
Specifica
Seawater resistant
Boxes
9
425 x 139 x 401 mm
3 x 3
Aluminum
Upright Freezers
130 mm (Box)