Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca:  Tenak™ TE15606
Codice prodotto. 12488280
  • 152.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use in upright freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Specifica
Specifica
5 x 7
Aluminum
630 x 135 x 332 mm
Microtiterplates (35)
Upright Freezers
65 mm