Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca:  Tenak™ TE15500
Codice prodotto. 12438240
  • 85.75€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use in upright freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Specifica
Specifica
2 x 5
Aluminum
Upright Freezers
65 mm
Microtiterplates
10
450 x 135 x 133 mm