Learn More
Tenak™ Eco AluRack Freezer Boxes, 50mmH
Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes. Tenak™ Eco AluRack Freezer Boxes, 50mmH are also offered including standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers.
91.15€ - 112.00€
Specifica
Product Type Freezer Storage Box
Materiale Aluminum
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Mtp, chest freezers
Quantità 1 Each
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità Matrice Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Matrice Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
12442520
Vedere i documenti
Tenak™
TE11252
Boxes (20) 4 x 5 683 x 139 x 221 mm
104.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
12462520
Vedere i documenti
Tenak™
TE11254
Boxes (25) 5 x 5 683 x 139 x 276 mm
112.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
12462510
Vedere i documenti
Tenak™
TE11234
Boxes (20) 5 x 4 564 x 139 x 276 mm
92.35€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
12492510
Vedere i documenti
Tenak™
TE11236
Boxes (24) 6 x 4 564 x 139 x 331 mm
106.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-09-2025
Aggiungi al carrello
12442510
Vedere i documenti
Tenak™
TE11232
Boxes (16) 4 x 4 564 x 139 x 221 mm
91.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of seawater resistant aluminum
  • Height: 50mm
  • Width: 139mm
  • Can be used with all freezer brands
  • Sold without cryoboxes
Specifica
Specifica
Freezer Storage Box
1 Each
50 mm
Aluminum
For Mtp, chest freezers
139 mm