Learn More
EBI3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen EBI3
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810064
Unterlagen ansehen
Proteintech
12371-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16800064
Unterlagen ansehen
Proteintech
12371-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
EBI3 is a subunit in two distinct heterodimeric cytokines: interleukin-27 (IL-27) and IL-35 (1-3). Like interleukin-23 (IL-23), IL-27 is a recently discovered member of the IL-6/IL-12 family of proinflammatory and immunoregulatory cytokines. It exists as a heterodimer composed of the p40-related protein EBI3 and an IL-12 p35-related protein termed p28. IL-27 is produced after activation by antigen-presenting cells and induces proliferation of naive but not memory CD4+ T-cells. It acts by binding to its receptor WSX-1 (also known as TCCR) and gp130 which results in the activation of a Jak/STAT signaling cascade, suggesting the IL-27 is involved in the regulation of immune processes. It has been suggested that IL-27 can also be used as a therapeutic agent against cancer as it can also induce tumor-specific anti-tumor activity mediated through CD8+ T-cells, IFN-gamma, and T-bet. IL-35 is composed of EBI3 and the p35 subunit of IL-12 and has been reported to have therapeutic effects against collagen-induced arthritis by expanding the population of regulatory T cells and suppressing Th17 cells. At least two isoform of EBI3 are known to exist.
Spezifikation
Spezifikation
EBI3
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
Q14213
10148
EBI3 Fusion Protein Ag3051
Primary
-20°C
EBI3
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
EBI3, EBV induced gene 3 protein, Epstein Barr virus induced 3, IL 27 subunit beta, IL 27B, IL27B, Interleukin 27 subunit beta
EBI3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt