Learn More
Ebro Electronic™ Set logger di temperatura/umidità EBI 20-TH1
Suitable for the continuous documentation and monitoring of temperature and humidity. Ebro Electronic™ EBI 20-TH1 Starter Sets with Data Loggers offer an excellent price to performance ratio.
Marca: Ebro Electronic™ 1601-0048A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Comes with data logger, interface and software
- Memory capacity of 40,000 measurements
- Delivered with factory calibration certificate
- Delivered with user replaceable battery
- Automatic recording of temperature data
- No network connection required
- Programming and evaluation with PC
- Waterproof
- LED alarm and min/max values on display
- Applications include transport, storage and process monitoring
Specifica
Set logger di temperatura/umidità EBI 20-TH1 | |
Litio | |
Logger, software di valutazione, interfaccia. | |
Certificato di calibrazione in fabbrica | |
EBI 20-TH1 | |
Registrazione sicura del livello di umidità e della temperatura, trasporto, conservazione e monitoraggio, refrigerazione per sale con temperatura bassissima e laboratori | |
±0.5 a –20 - 40 °C | |
0.1% rF | |
Da –30 a 60 °C | |
69 x 48 x 22 mm | |
45 g |
40000 valori | |
> 24 mesi | |
1, 2 | |
IP52 | |
NTC | |
±3% | |
0 - 100% RH | |
0.1 °C | |
-30°C to +60°C | |
69 mm |