Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 20
data logger per misurare la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto e nei magazzini
Marca: Ebro Electronic™ 1601-0047A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I data logger EBI 20 sono molto robusti e sono utilizzati in tutto il mondo nei trasporti e per il monitoraggio dei magazzini.
Specifica
Set logger di temperatura EBI 20-TE1 | |
40000 valori | |
Flashing LCD Segment | |
> 24 mesi | |
1 | |
IP67 | |
NTC | |
±0.5 a –20 - 40 °C | |
Da –30 a 60 °C | |
69 mm |
LCD | |
Calibrated | |
Litio | |
Logger, software di valutazione, interfaccia. | |
Certificato di calibrazione in fabbrica | |
EBI 20-TE1 | |
Lettura della temperatura affidabile, misurazione della temperatura interna, memoria annuale, trasporto, monitoraggio della conservazione, refrigerazione per sale con temperatura bassissima ed espositori | |
0.1 °C | |
69 x 48 x 22 mm | |
45 g |