Learn More
Greiner Bio-One Easyload Pipette Tip Refill System, Sterile
Stacked refill system with rack suitable for refilling pipette tip boxes.
Marca:  Greiner Bio-One 741040
Codice prodotto. 11769472
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Simple, time- and space-saving refill system for standard pipette tips.
  • Autoclavable racks.
  • Stackable racks.
  • Color-coded boxes.
  • Positioning guides make it easier to place refill units on the racks.
  • Design of rack interior increases stability during autoclaving and when pipette tips are bein used with multi-channel pipettes.
  • Graduated
  • Sterile
  • For single use only
  • Polypropylene construction
  • Free of heavy metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 μL
Autoclavable
360/Pk
Single-use
Yes
Polipropilene
Sterile
Irradiation
Blu
Suitable for single-channel Brand Eppendorf Finnpipette, Gilson, Socorex pipettes
EasyLoad