Learn More
Mettler Toledo™ EasyDirect™ pH PC Software
For use with SevenCompact™ Duo S213 pH/Conductivity Meter.
Marca: Mettler Toledo™ 30323214
247.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Capture and store data from any SevenCompact meter
- Directly print or export the data to an open application such as Excel
Specifica
License EasyDirect pH | |
EasyDirect pH Software | |
Capture and store data from any SevenCompact meter |