Learn More
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli Expression Vector with No Secretion
Regulate the expression of proteins with a vector that carries the inducible tetracycline promoter/operator. IBA Lifesciences GmbH E. coli Expression Vector with No Secretion allows for the expression of proteins in E.coli.
266.00€ - 286.00€
Specifica
Agente inducente | Inducible with anhydrotetracycline |
---|---|
Gene marcatore | Ampicillin |
Promotore | Tet |
Product Type | Vector |
Content And Storage | Recommended: 2°C to 8°C for frequent usage, -20°C for long-term storage |
Codice del prodotto | Marca | Vettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Vettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15603758
![]() |
IBA Lifesciences
5-4164-001 |
pASG-IBA164 | N/A | ||||||
15613758
![]() |
IBA Lifesciences
5-4167-001 |
pASG-IBA167 | N/A | ||||||
15623748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4103-001 |
pASG-IBA103 |
286.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15623758
![]() |
IBA Lifesciences
5-4168-001 |
pASG-IBA168 | N/A | ||||||
15633728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4000-001 |
pASG-IBAwt1 |
286.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15633738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4043-001 |
pASG-IBA43 |
286.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15643748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4105-001 |
pASG-IBA105 |
286.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15653738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4045-001 |
pASG-IBA45 |
286.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15653748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4123-001 |
pASG-IBA123 | N/A | ||||||
15663728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4003-001 |
pASG-IBA3 |
286.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15663738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4062-001 |
pASG-IBA62 | N/A | ||||||
15663748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4143-001 |
pASG-IBA143 |
286.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15683728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4005-001 |
pASG-IBA5 |
286.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15683738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4064-001 |
pASG-IBA64 | N/A | ||||||
15683748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4145-001 |
pASG-IBA145 |
286.00€
5µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15693728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4023-001 |
pASG-IBA23 | N/A | ||||||
15693748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4162-001 |
pASG-IBA162 | N/A | ||||||
Descrizione
- The pASG-IBA vectors are designed for expression of target proteins without affinity tag in E. coli.
- The vector carries an ampicillin resistance cassette for selection of transformed E. coli cells, F1 and ColE1 origin for a high plasmid copy number, and the inducible tetracycline promoter/operator for the regulated expression of proteins.
- The vectors can be combined with any E. coli strain since the tet-promoter works independently of the genetic background of E. coli.
- Expression of the recombinant protein is induced by addition of anhydrotetracycline, which is a derivative of tetracycline that does not exhibit antibiotic activity.
Specifica
Inducible with anhydrotetracycline | |
Tet | |
Recommended: 2°C to 8°C for frequent usage, -20°C for long-term storage | |
5 μg |
Ampicillin | |
Vector | |
250 ng/μL |