Learn More
3M™ Tappi per orecchie E-A-R™ Ultrafit
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Ear Plugs are reusable and have a proven triple-flange design that fits comfortably in most ears. They reduce noise levels by 14-32 dB and can be cleaned easily with soapy water and reused again and again – helping decrease waste.
Marca: 3M™ 7000103862
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Forma esclusiva brevettata a tripla flangia.
- Gli steli di maggiore lunghezza semplificano l'inserimento.
- Realizzati in materiale morbido e durevole
- Taglia unica, adatta alla maggior parte degli utenti
- Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
Specifica
Green | |
200/Pk. | |
Ear Plugs |
CE Approved | |
14 db | |
Silicone Rubber |