Learn More
3M™ Tappi per orecchie E-A-R™ Ultrafit
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Ear Plugs are reusable and have a proven triple-flange design that fits comfortably in most ears. They reduce noise levels by 14-32 dB and can be cleaned easily with soapy water and reused again and again – helping decrease waste.
Marca:  3M™ 7000103745
87.26 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12642615
  • 154.00€ / 50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Forma esclusiva brevettata a tripla flangia
  • Gli steli di maggiore lunghezza semplificano l'inserimento.
  • Realizzati in materiale morbido e durevole
  • Taglia unica, adatta alla maggior parte degli utenti
  • Forniti con custodia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yellow, Blue
50/Pk.
Ear Plugs
CE Approved
32 db
TPE