Learn More
3M™ Tappi per orecchie E-A-R™ Classic™
Eccellente protezione delle orecchie e massimo comfort. Tappi auricolari 3M E-A-R Classic con versione da 28 o 29 dB.
78.00€ - 128.00€
Specifica
Colore | Yellow |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Approved |
Noise Reduction Rating (NRR) | 28db |
Product Type | Classic Earplug |
Stile | Roll-down |
Codice del prodotto | Marca | Corded | Noise Reduction Rating (NRR) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Corded | Noise Reduction Rating (NRR) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12354749
|
3M™
7000052844 |
Corded | 28db |
128.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12344749
|
3M™
7000038198 |
Uncorded | 28db |
78.00€
250 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
In espanso polimerico morbido e ad alto assorbimento di energia, fornisce un'eccellente protezione dell'udito e comfort per tutto il giorno. Ideali per ambienti con livelli di rumore elevati, attività di lavoro o ricreative.- Materiale con tempi di recupero lenti per una buona indossabilità
- Forma speciale cilindrica che si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e fornisce una tenuta affidabile
- La bassa pressione di equilibrio aiuta a ridurre la pressione nel condotto uditivo aumentando comfort e indossabilità
- Misura unica, si adatta alla maggior parte degli utilizzatori
- Caratteristiche di attenuazione dei rumori eccellenti
- Resistenti al sudore e all'umidità per un maggiore comfort
- Idealmente adatti per ambienti caldi e umidi
Specifica
Yellow | |
28db | |
Roll-down |
CE Approved | |
Classic Earplug |