Learn More
Dysprosium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373.00 g/mol
197.00€ - 589.00€
Identificatori chimici
CAS | 1308-87-8 |
---|---|
Formula molecolare | Dy2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 373.00 |
Numero MDL | MFCD00010986 |
InChI Key | GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | didysprosium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11397808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036370.14 |
25 g |
197.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11307818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036370.22 |
100 g |
589.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Dysprosium(III) oxide is uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1308-87-8 | |
373.00 | |
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3] |
Dy2O3 | |
MFCD00010986 | |
didysprosium(3+) trioxidandiide |
Specifica
Dysprosium(III) oxide | |
1308-87-8 | |
(REO) | |
MFCD00010986 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3] | |
373.00 | |
99.9% | |
7.81 g/mL at 27°C |
2340°C | |
Sintered Lump | |
Dy2O3 | |
14,3482 | |
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N | |
didysprosium(3+) trioxidandiide | |
373 | |
Hygroscopic |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-164-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures