Learn More
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11366908
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous is used for vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13569-80-7
Numero MDL MFCD00016071
Specifica
Punti di ebollizione 2200°C
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) fluoride
Punto di fusione 1360°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline Lump
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 219.5
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton™
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 7.5 g/mL