Learn More
Dysprosium(III) chloride, ultra dry, 99.98% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-74-8 | Cl3Dy | 268.85 g/mol
282.00€ - 1045.00€
Identificatori chimici
CAS 10025-74-8
Formula molecolare Cl3Dy
Molecular Weight (g/mol) 268.85
Numero MDL MFCD00010984
InChI Key BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name dysprosium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11333877
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
035692.06
5 g
282.00€
5g
11323877
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
035692.14
25 g
1045.00€
25g
Descrizione
Descrizione
It is used as a precursor for the preparation of other dysprosium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Identificatori chimici
10025-74-8
268.85
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Cl3Dy
MFCD00010984
dysprosium(3+) trichloride
Specifica
Dysprosium(III) chloride
Ultra dry
Powder
Cl3Dy
14,3482
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
dysprosium(3+) trichloride
268.86
Odorless
Hygroscopic
718°C
10025-74-8
(REO)
MFCD00010984
Soluble in water.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
268.85
99.98%
Ampule
3.67 g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-039-9
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Recommended Storage : Ambient temperatures