Learn More
Dysprosium(III) chloride hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
98.80€ - 336.00€
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00010984
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11321069
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011316.14
25 g
98.80€
25g
11331069
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011316.22
100 g
336.00€
100g
Descrizione
Descrizione
Dysprosium(III) chloride can be used as a starting point for the preparation of other dysprosium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
MFCD00010984
Specifica
Dysprosium(III) chloride hydrate
(REO)
Soluble in water.
99.9%
Crystalline Aggregates
MFCD00010984
268.86 (Anhydrous)
Hygroscopic
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-039-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures