Learn More
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
59.10€ - 565.00€
Identificatori chimici
CAS 38245-35-1
Formula molecolare C3H8Dy2O13
Molecular Weight (g/mol) 577.084
Numero MDL MFCD00150229
InChI Key BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
PubChem CID 25021600
IUPAC Name dysprosium(3+);tricarbonate;tetrahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11347108
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
015286.09
10 g
59.10€
10g
11337108
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
015286.18
50 g
186.00€
50g
11357108
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
015286.30
250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
38245-35-1
577.084
BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
25021600
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
C3H8Dy2O13
MFCD00150229
dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
dysprosium(3+);tricarbonate;tetrahydrate
Specifica
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate
Powder
C3H8Dy2O13
dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
577.084
577.06 (505.03 Anhydrous)
Hygroscopic
38245-35-1
(REO)
MFCD00150229
BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
dysprosium(3+);tricarbonate;tetrahydrate
25021600
99.9%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 225-770-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures