Learn More
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14637-88-8 | C15H21DyO6 | 459.83 g/mol
77.50€ - 264.00€
Identificatori chimici
CAS | 14637-88-8 |
---|---|
Formula molecolare | C15H21DyO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 459.83 |
Numero MDL | MFCD00013489 |
InChI Key | VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11 |
PubChem CID | 121233142 |
IUPAC Name | dysprosium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one |
SMILES | [Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11306678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013219.06 |
5 g |
77.50€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11396668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013219.14 |
25 g |
264.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
14637-88-8 | |
459.83 | |
VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N | |
121233142 | |
[Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
C15H21DyO6 | |
MFCD00013489 | |
dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11 | |
dysprosium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one |
Specifica
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate | |
Powder | |
C15H21DyO6 | |
dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11 | |
[Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
459.83 | |
459.83 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
14637-88-8 | |
(REO) | |
MFCD00013489 | |
VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N | |
dysprosium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one | |
121233142 | |
99.9% | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures