Learn More
Ansell Edmont™ Duratouch™ 34-755 Series Single Use Vinyl Gloves
Provides a stronger, economical alternative to household rubber gloves. Ansell Edmont™ Duratouch™ 34-755 Series Single Use Vinyl Gloves are ambidextrous single-use vinyl gloves.
3.21€ - 12.85€
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN374:2003
Colore Trasparente
Finitura esterna Smooth
Materiale Vinyl
Product Type Vinyl Gloves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15329177
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
34755065
6.5 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15339177
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
34755075
7.5 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15349177
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
34755085
8.5 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15359177
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
34755095
9.5 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Single use gloves
  • Reduces costs for hand/ product protection wherever changeover rate is high
  • No seams to leak or split
  • Liquid proof, with no point of weakness
  • Pre-powdered
  • More comfortable to wear and easier to put on and remove without tearing
  • Gloves contain no talcum powder which might contaminate products
  • Ambidextrous, fits either hand
  • More economical and convenient: no need to pair left and right
Applications:
  • Painting, coating and cleaning
  • Laboratory analysis
  • Food Processing
  • Agriculture
  • Maintenance
Specifica
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN374:2003
Smooth
Vinyl Gloves
Con bordino/arrotolato
34-755
Trasparente
Vinyl
0.12 mm
100 gloves in box, 10 boxes in carton
240 mm