Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25 TLC Plate
Specifica
Materiale | Durasil-25 |
---|---|
Dimensione particelle | 5 to 17 μm |
Dimensione del poro | 60 Å |
Tipo | TLC Plate |
Volume dei pori | 0.75 mL/g |
Specifica
Durasil-25 | |
60 Å | |
0.75 mL/g | |
0.25 mm |
5 to 17 μm | |
TLC Plate | |
∼500 m2/g |