Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratory Bottle, GL 45
The smart ergonomic YOUTILITY™ laboratory bottle system helps to make laboratory work easier and safer.
38.20€ - 74.90€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Sampling; Culture vessel; Storage of media and reagents; Transport and shipping; Liquid handling reservoir
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 4/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15243375
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
218814452
500 mL
53.05€
pezzi 4
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15253375
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
218815457
1000 mL
74.90€
pezzi 4
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15233375
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
218812854
125 mL
38.20€
pezzi 4
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15223375
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
218813653
250 mL
42.65€
pezzi 4
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The specially shaped gripping zones on both sides of the bottle permit easier and safer handling. ™ The bottles can be conveniently stacked horizontally on their sides. ™ Sequentially sized bottles 125, 250, 500 and 1000 ml. ™ ™
  • Easier and safer handling with the specially shaped gripping zones on both sides of the bottle
  • Significantly faster opening or closing with the shortened bottle thread which remains fully compatible with GL 45 closures and other accessories
  • The optimized, ergonomic shape of the screw cap has comfortable grooves and ridges for a more efficient and easier tightening or removal, especially with smaller sized or gloved hands
  • ™™
  • The slimmer bottle shape allows a more optimal use of limited space in autoclaves and laboratory refrigerators
  • The tried and tested cap plug sealing with sealing lip system ensures a liquid tight seal
  • Horizontal stacking is possible
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Specifica
Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Sampling; Culture vessel; Storage of media and reagents; Transport and shipping; Liquid handling reservoir
4/Pk.
Autoclavable
Borosilicate Glass (3.3)
GL 45