Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vacuum Receiver Adapter, straight, with 2 standard ground joints, and screw-on plastic hose connection
The receiver adapter is suitable for transferring the distillate from the condenser to the receiving flask.
55.75€ - 63.35€
Specifica
Descrizione Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Distillation
Si adatta al diametro interno del tubo (sistema metrico) 8.6 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3), PBT, Polypropylene, Silicone
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
10632832
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241314604
NS 29/32
63.35€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10708061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241312106
NS 14/23
55.75€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10253881
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241313402
NS 24/29
60.60€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Part of a distillation assembly is, among other things, the receiver adapter, which is connected downstream at the end of the condenser and guides the distillate into the receiving flask. If vacuum distillation is performed, the vacuum pump is ideally connected to the receiver adapter.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Straight
  • With two standard ground joint and screw-on plastic hose connection
  • Fired-on, highly durable white print
Specifica
Specifica
Autoclavable
8.6 mm
1 Ea.
Distillation
Borosilicate Glass (3.3), PBT, Polypropylene, Silicone