Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Twin-Neck Round Bottom Flask, with standard ground joint, angled side neck
Multi-neck pellets are used for distillation, fraction and reactions of all kinds.
49.20€ - 89.55€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating; Suitable for heating baths and mantles; Volumen sizes 100 mL (NS 24/29 and NS 29/32), 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29) and 1000 mL (NS 24/29) are not according to DIN ISO |
N. per confezione | 1/Pk. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10777481
|
DWK Life Sciences
241832707 |
100 mL | NS 29/32 |
49.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10700493
|
DWK Life Sciences
241833703 |
250 mL | NS 29/32 |
50.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10717681
|
DWK Life Sciences
241834605 |
500 mL | NS 29/32 |
58.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10395431
|
DWK Life Sciences
241835601 |
1000 mL | NS 29/32 |
68.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10598981
|
DWK Life Sciences
241836306 |
2000 mL | NS 29/32 |
89.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10597841
|
DWK Life Sciences
241832604 |
100 mL | NS 24/29 |
49.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10394951
|
DWK Life Sciences
241834408 |
500 mL | NS 24/29 |
58.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10345531
|
DWK Life Sciences
241833609 |
250 mL | NS 24/29 |
50.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10408772
|
DWK Life Sciences
241835404 |
1000 mL | NS 24/29 |
68.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
For distillation, fraction and reaction, mainly multi-neck flasks (two or three neck flasks) are used to be able to install attachments, columns, thermometers, dropping funnels, boiling capillaries, etc. as required.
- Tight closure due to standard ground joint
- angled side necks
- Depending upon the application, accessories, columns, thermometers, dropping funnels, boiling capillaries, etc. can be fitted
- The geometry permits very uniform heating
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating; Suitable for heating baths and mantles; Volumen sizes 100 mL (NS 24/29 and NS 29/32), 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29) and 1000 mL (NS 24/29) are not according to DIN ISO | |
1/Pk. | |
Autoclavable |