Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube with Screw Thread, with DIN thread, and standard ground cone
The threaded tube with thread and standard ground joint allows the bonding of various glass components.
11.54€ - 275.00€
Specifica
Quantità 10/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
15395817
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248416109
GL 18, with Cone NS 14/23
166.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
13427467
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248406202
GL 14, with Cone NS 14/23 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13595370
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248407207
GL 14, with Cone NS 19/26
207.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15222009
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248409208
GL 14, with Cone NS 29/32
271.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15305827
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248419106
GL 18, with Cone NS 29/32
261.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15282009
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248429201
GL 25, with Cone NS 29/32
249.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15292009
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248449109
GL 32, with Cone NS 29/32
275.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15242009
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248417105
GL 18, with Cone NS 19/26
175.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15272009
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248428205
GL 25, with Cone NS 24/29
227.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11639978
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248448104
GL 32, with Cone NS 24/29
256.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
12799696
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248418101
GL 18, with Cone NS 24/29
207.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15656935
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248427209
GL 25, with Cone NS 19/26
207.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
12789696
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
248408203
GL 14, with Cone NS 24/29
240.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This threaded tube has a screw thread and a standard ground joint. Components of an apparatus can be connected via both ends and thus connected to each other.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • With DIN thread
Specifica
Specifica
10/Pk.