Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Test Tube, with beaded rim
Test tubes are universal cylindrical laboratory glassware with a round bottom that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
56.50€ - 153.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con | Heating of small amounts; Pretreatments; Storage and transport of small amounts of liquid |
Con bordo | Beaded Rim |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10252001
|
DWK Life Sciences
261300808 |
6 mL |
62.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10653531
|
DWK Life Sciences
261302809 |
40 mL |
131.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10139970
|
DWK Life Sciences
261301101 |
8 mL |
66.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10343651
|
DWK Life Sciences
261302106 |
21 mL |
96.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10048190
|
DWK Life Sciences
261301307 |
16 mL |
84.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10088200
|
DWK Life Sciences
261301607 |
17 mL |
99.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10643531
|
DWK Life Sciences
261302603 |
34 mL |
123.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10120211
|
DWK Life Sciences
261303308 |
55 mL |
93.35€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10078260
|
DWK Life Sciences
261303608 |
70 mL |
96.80€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10272241
|
DWK Life Sciences
261303805 |
100 mL |
153.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10160111
|
DWK Life Sciences
261302303 |
32 mL |
118.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15679186
|
DWK Life Sciences
261300602 |
5 mL |
59.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10684091
|
DWK Life Sciences
261300302 |
4 mL |
56.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11660029
|
DWK Life Sciences
261301204 |
9 mL |
77.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- Available with beaded rim or straight rim
- With round bottom
- Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Heating of small amounts; Pretreatments; Storage and transport of small amounts of liquid | |
Beaded Rim | |
Autoclavable |