Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Beaker, Low Form, With Spout, With Reinforced Rim
The DURAN™ SUPER DUTY products are characterized by a higher mechanical strength achieved by reinforcing the rim. As a result of this modification, the impact strength is improved, and the risk of accidental breakage is significantly reduced.
78.95€ - 339.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For demanding applications; Heating; Diluting solutions; Mixing several components; Measuring liquid amounts; Application note: To avoid breakages due to thermal stress, uniform and slow heating of SUPER DUTY products is recommended |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10505865
|
DWK Life Sciences
211072909 |
150 mL |
78.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11860640
|
DWK Life Sciences
211076302 |
2000 mL |
339.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11850640
|
DWK Life Sciences
211075409 |
1000 mL |
194.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11659848
|
DWK Life Sciences
211073605 |
250 mL |
78.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10681226
|
DWK Life Sciences
211074104 |
400 mL |
106.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10164419
|
DWK Life Sciences
211077307 |
5000 mL |
218.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10762557
|
DWK Life Sciences
211074807 |
600 mL |
122.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Life can be tough for laboratory glassware such as beakers, flasks and cylinders. Rough handling and laboratory processes like automated washing can cause damage and breakages. The DURAN™ SUPER DUTY products were specially developed to better cope with laboratory life. The DURAN™ SUPER DUTY products are characterized by a higher mechanical strength achieved by reinforcing the rim. As a result of this modification, the impact strength is improved, and the risk of accidental breakage is significantly reduced. The DURAN™ SUPER DUTY products increase the safety in the laboratory and help to minimize the risk of injury. The longer life expectancy of the SUPER DUTY products means that they are more economical to use over the long term.
- Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim
- Due to reduced risk of accidental breakage the risk of injuries is minimised and the safety of the user is increased
- Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection
- Spout for clean pouring
- White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
For demanding applications; Heating; Diluting solutions; Mixing several components; Measuring liquid amounts; Application note: To avoid breakages due to thermal stress, uniform and slow heating of SUPER DUTY products is recommended | |
Autoclavable |