Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Socket, finished
For a rigid, self-supporting connection.
2.96€ - 394.00€
Specifica
Tipo Finished
Visualizza altre specifiche
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12028184
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286550001
33 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15864828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286561204
50 mm
126.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15814818
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286536602
22 mm
171.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15854808
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286525408
17 mm
141.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15814808
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286520007
15 mm
152.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15844828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286559207
40 mm
92.90€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15884798
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286515604
10 mm
43.30€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10569381
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286561401
110 mm
111.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15894798
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286517005
13 mm
163.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12888041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286543803
28 mm
229.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10717691
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286561607
46 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15884828
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286563402
54 mm
243.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15894828
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286564407
58 mm
269.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15804838
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286565206
65 mm
302.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15814838
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286565806
75 mm
237.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15824838
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286566202
90 mm
394.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15874798
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286514608
8 mm
50.15€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The conical ground joint is the most common joint in glass apparatus engineering. The DURAN™ sleeves, ground, comply with DIN 12249 Form E in their design and meet higher requirements for the surface roughness. This reduces the need for grinding grease and the risk of jamming. Ground joints with ground grease or PTFE sleeves should always be used. KECK™ Conical ground joint clamps are the perfect supplement for securing the conical ground joint.
  • According to DIN 12249 Form E
  • Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
  • The finer surface reduces the risk of jamming the cuts
  • Minimized grease requirement
  • Very low leakage rate
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
Specifica
Specifica
Finished