Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Socket, double, diamond-ground
Designed for a rigid, self-supporting connection with lower requirements.
5.08€ - 265.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10131411
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286573309
34 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15834838
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286571205
18 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15854838
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286572501
28 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
DURAN™ DG double sleeves are not ground according to DIN 12249 and represent the cost-effective alternative to DURAN™ cores.
  • Diamond cut (coarser cut quality, more roughness depth)
  • Cost-effective alternative to DURAN™ sleeves (not according to DIN)
  • Glass article with two sleeves enables material savings
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Socket, double, diamond-ground