Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Socket, diamond-ground
For a rigid, self-supporting connection as a cost-effective alternative.
111.00€ - 182.00€
Specifica
Quantità 50/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15951601
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286532806
17 mm
111.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15824808
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286521003
15 mm
115.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
15824818
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286541202
22 mm
126.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
15951611
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286558202
33 mm
182.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15804808
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286518001
13 mm
121.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15864818
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286546003
28 mm
178.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Description
Description
The conical ground joint of sleeve and core is a rigid, self-supporting joint. The DURAN™ DG sleeves are not ground according to DIN 12249 and represent a cost-effective alternative to the DURAN™ sleeves. In principle, ground joints should be made using ground grease or PTFE sleeves. KECK™ Conical ground joint clamps are the perfect supplement for securing the conical ground joint.
  • Diamond cut (coarser cut quality, more roughness depth)
  • Cost-effective alternative to DURAN™ sleeves (not according to DIN)
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
Specifications
Specifications
50/Pk.