Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Cone, finished
For a rigid, self-supporting connection.
2.99€ - 474.00€
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10706941
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286157008
26 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15951531
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286153203
13 mm
161.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15864578
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286161606
56 mm
265.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
15804568
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286155007
17 mm
201.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15844558
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286151005
6 mm
66.45€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
15854558
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286152404
11 mm
177.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
15804578
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286159609
30 mm
442.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
10181601
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286160404
90 mm
111.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
15941531
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286151802
8 mm
222.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15961531
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286156209
22 mm
231.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15834578
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286160207
40 mm
117.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
15844578
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286160601
36 mm
117.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
15854578
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286161203
46 mm
195.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
10191981
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286161409
50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15874578
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286161803
65 mm
474.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
10305211
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286162002
80 mm
71.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
15834558
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286150403
4 mm
67.55€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The conical ground joint is the most common joint in glass apparatus engineering. Ground DURAN™ cores comply with DIN 12249 Form B in their design and meet higher requirements for surface roughness. This reduces the need for grinding grease and the risk of jamming. Ground joints with ground grease or PTFE sleeves should always be used. KECK™ Conical ground joint clamps are the perfect supplement for securing the conical ground joint.
  • According to DIN 12249 Form B
  • Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
  • The finer surface reduces the risk of jamming the cuts.
  • Minimized grease requirement
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing