Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Cone, double, finished
For a rigid, self-supporting connection.
266.00CHF - 535.00CHF
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15844598
|
DWK Life Sciences
286172809 |
13 mm |
329.00CHF
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15854598
|
DWK Life Sciences
286173205 |
17 mm |
417.00CHF
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15921541
|
DWK Life Sciences
286174407 |
26 mm |
266.00CHF
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15864598
|
DWK Life Sciences
286174004 |
22 mm |
535.00CHF
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The DURAN™ double cores, ground, are an old, less common type of design according to DIN 12249 Form D. Their primary purpose is to save material.
- According to DIN 12249 Form D
- Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
- Glass article with two cores enables material savings
- Tight closure due to standard ground joint
- Glass articles for further processing