Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Cone, diamond-ground
Designed for a rigid, self-supporting connection with lower requirements.
151.00€ - 229.00€
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15884558
|
DWK Life Sciences
286154208 |
13 mm |
151.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15981531
|
DWK Life Sciences
286158801 |
26 mm |
229.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15854568
|
DWK Life Sciences
286156303 |
22 mm |
205.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15824568
|
DWK Life Sciences
286155401 |
17 mm |
194.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The conical ground joint of sleeve and core is a rigid, self-supporting joint. DURAN™ DG cores are not ground according to DIN 12249 and represent the cost-effective alternative to DURAN™ cores. Ground joints with ground grease or PTFE sleeves should always be used. KECK™ Conical ground joint clamps are the perfect supplement for securing the conical ground joint.
- Diamond cut (coarser cut quality, more roughness depth)
- Cost-effective alternative to DURAN™ cores (not according to DIN)
- Tight closure due to standard ground joint
- Glass articles for further processing
Specifica
50/Pk. |