Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Spherical Joint, cup, polished
For grease-free flexible connections.
42.75€ - 310.00€
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15814668
|
DWK Life Sciences
286325806 |
24 mm |
262.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15884668
|
DWK Life Sciences
286327404 |
28 mm |
310.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15814658
|
DWK Life Sciences
286323008 |
12 mm |
200.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15874658
|
DWK Life Sciences
286324604 |
18 mm |
211.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10355201
|
DWK Life Sciences
286329405 |
48 mm |
42.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15864648
|
DWK Life Sciences
286321401 |
8 mm |
197.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The non-sanded version of the DURAN™ spherical ground joint only seals over the sealing ring. Basically 2 versions of the sealing rings are available: - FEP-coated silicone rings - VITON sealing rings The nominal size is composed of the nominal diameter of the spherical ground joint and, if applicable, the clear width of the pipe diameter. This variant also enables flexible connections, these are in the angle range of 10-15°.
- Flexible connections of up to 15° can be realised depending on the size of the cut (angle ≥ tightness reduced)
- Grease-free working possible
- A tight seal is made possible by the use of an additional sealing ring.
- The nominal size describes the nominal diameter of the spherical ground joint.
- Not self-supporting
- Glass articles for further processing