Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Spherical Joint, cup, inches size
For flexible ground joints.
50.85€ - 667.00€
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15884648
|
DWK Life Sciences
286322209 |
S 19/7 |
595.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15804668
|
DWK Life Sciences
286325403 |
S 35/20 |
167.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15844658
|
DWK Life Sciences
286323805 |
S 29/12 |
158.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15844668
|
DWK Life Sciences
286326605 |
S 35/25 |
167.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15834648
|
DWK Life Sciences
286320208 |
S 13/2 |
667.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15864658
|
DWK Life Sciences
286324201 |
S 29/15 |
145.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15864668
|
DWK Life Sciences
286327001 |
S 40/25 |
202.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15874668
|
DWK Life Sciences
286327207 |
S 41/25 |
220.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15824678
|
DWK Life Sciences
286328203 |
S 51/30 |
359.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10395151
|
DWK Life Sciences
286329002 |
S 64/40 |
50.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15854648
|
DWK Life Sciences
286321007 |
S 13/5 |
518.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15804658
|
DWK Life Sciences
286322603 |
S 19/9 |
559.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
DURAN™ spherical ground joints according to DIN 12244 and 12264 are used to produce flexible connections of up to 15° - depending on the size of the ground joint. From an angle > 5°, a reduction in tightness must be expected. The nominal size is composed of the nominal diameter of the spherical ground joint and, if applicable, the clear width of the pipe diameter. Ground joints with ground grease or PTFE sleeves should always be used. Ball joint clamps with locking screw are the perfect addition to secure the ball joint.
- According to DIN 12244 and 12264
- Flexible connections of up to 15° can be realised depending on the size of the cut (angle ≥ tightness reduced)
- Better detachability due to greater flexibility of the ground joint
- The nominal size describes the nominal diameter of the spherical ground joint.
- Not self-supporting
- Glass articles for further processing