Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Spherical Joint, ball, inches size
For flexible ground joints.
50.85€ - 595.00€
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15824668
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286326005
S 35/20
167.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15854668
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286326802
S 35/25
167.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15854658
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286324004
S 29/12
158.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15884658
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286324801
S 29/15
145.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15894668
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286327601
S 40/25
202.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15804678
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286327807
S 41/25
220.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15834678
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286328606
S 51/30
359.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
10767111
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286329602
S 64/40
50.85€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15911571
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286321607
S 13/5
518.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15894648
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286322406
S 19/7
595.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
15824658
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286323205
S 19/9
559.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
DURAN™ spherical ground joints according to DIN 12244 and 12264 are used to produce flexible connections of up to 15° - depending on the size of the ground joint. From an angle > 5°, a reduction in tightness must be expected. The nominal size is composed of the nominal diameter of the spherical ground joint and, if applicable, the clear width of the pipe diameter. Ground joints with ground grease or PTFE sleeves should always be used. Ball joint clamps with locking screw are the perfect addition to secure the ball joint.
  • According to DIN 12244 and 12264
  • Flexible connections of up to 15° can be realised depending on the size of the cut (angle ≥ tightness reduced)
  • Better detachability due to greater flexibility of the ground joint
  • The nominal size describes the nominal diameter of the spherical ground joint.
  • Not self-supporting
  • Glass articles for further processing