Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silicone Septum Seal, Peroxide cured silicone, Septum for Piercing, Use with Open Topped Screw Cap
Silicone Septum Seal for piercing
94.30€ - 564.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Liquid transfer from HPLC solvent bottles; Aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle; Reservoir cap for supplying laboratory instruments |
---|---|
Materiale | Silicone |
Quantità | 100/Pk. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13177374
|
DWK Life Sciences
292461002 |
GL 45 |
564.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13187164
|
DWK Life Sciences
292460803 |
GL 32 |
157.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11707198
|
DWK Life Sciences
292460503 |
GL14 |
94.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11717198
|
DWK Life Sciences
292460906 |
GL 25 |
147.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11787198
|
DWK Life Sciences
292460606 |
GL 18 |
119.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Suitable for PBT open topped screw cap with central aperture Heat resistance: 130°C (steam) and 200°C (dry heat). Silicon is peroxide catalysed.
- Compatible with open topped GL screw caps with central aperture
- Compatible with GL bottles
- Peroxide catalysed silicone
Specifica
Liquid transfer from HPLC solvent bottles; Aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle; Reservoir cap for supplying laboratory instruments | |
Silicone | |
100/Pk. | |
Autoclavable |