Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Separating Funnel, conical shape, with glass key
The separating funnel enables the separation of immiscible liquids (liquid-liquid extraction).
77.95€ - 202.00€
Specifica
Materiale Boro 3.3, Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Phase separation; Liquid-liquid extraction
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10763121
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242942409
100 mL
80.80€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
10379600
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242943602
250 mL
90.55€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
10470021
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242944401
500 mL
110.00€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
10359650
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242945406
1000 mL
153.00€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
10369650
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242946308
2000 mL
202.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
Aggiungi al carrello
10516532
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
242941704
50 mL
77.95€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
A separating funnel has the shape of a pointed flask with a drain cock at its tip. The separating funnel is used for the liquid-liquid extraction of two immiscible liquids (substance separation process) and can thus also be used for cleaning processes. The liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained via the drain cock. The printed scale allows an exact volume determination.
  • The conical shape makes it highly suited for phase separation
  • With standard ground stopcock, retaining device and plastic stopper
  • With solid key
  • Fired-on, highly durable white print
Specifica
Specifica
Boro 3.3, Polypropylene
Autoclavable
Phase separation; Liquid-liquid extraction
1 Ea.