Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Screw Thread Tube, SVL
To attach.
95.35€ - 298.00€
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
15804638
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286266208
SVL 22
204.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15894628
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286265006
SVL 15
95.35€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15814638
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286266405
SVL 30
298.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15844548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286064408
SVL 42
162.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The DURAN™ glass thread tube with SVL thread is a finer thread than the GL thread, which is also used for attaching to glass apparatus. The nominal size refers to the core diameter at the thread.
  • Glass thread tube with SVL thread is a finer thread compared to GL thread
  • The nominal size refers to the core diameter at the thread.
  • Safe and easy sealing and loosening of glass-glass components
  • Grease-free working possible
  • Glass articles for further processing