Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Screw Thread Tube, GL
For attaching to a wide variety of apparatus.
2.46€ - 182.00€
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15844628
|
DWK Life Sciences
286251603 |
GL 14 |
182.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10355301
|
DWK Life Sciences
286258808 |
GL 32 | N/A | ||||||
15981511
|
DWK Life Sciences
286063403 |
GL 45 |
170.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10778061
|
DWK Life Sciences
286256207 |
GL 25 | N/A | ||||||
13463726
|
DWK Life Sciences
286253201 |
GL 18 |
107.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The DURAN™ glass threaded tubes with standardised GL thread according to DIN 12216 are used for attachment to glass apparatus. The nominal size refers to the outside diameter measured on the thread. Available in 5 sizes. The available accessories allow a wide range of applications.
- With standardised GL thread according to DIN 12216
- The nominal size refers to the outside diameter measured on the thread (available in 5 sizes).
- Safe and easy sealing and loosening of glass-glass components
- Grease-free working possible
- Glass articles for further processing