Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Replacement Cap Liner, PTFE-Coated, Peroxide cured silicone
Cap liners with PTFE faced silicone.
6.70€ - 48.75€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Replacement cap liner for red PBT caps |
---|---|
Materiale | Silicone, PTFE, VMQ |
Quantità | 10/Pk. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11381475
|
DWK Life Sciences
292482806 |
GL 45 |
48.75€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11736642
|
DWK Life Sciences
292480805 |
GL14 |
6.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11746642
|
DWK Life Sciences
292481107 |
GL 18 |
9.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11755434
|
DWK Life Sciences
292481304 |
GL 25 |
16.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11765434
|
DWK Life Sciences
292481904 |
GL 32 |
23.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Replacement cap liners suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps. Heat resistance to 130°C (steam) and 200°C (dry heat). Excellent chemical resistance due to PTFE coating. Silicon is peroxide catalysed.
- replacement, cap, liner, silicone, seal, sealing, vmq, ptfe, coated, screw, cap
- Excellent chemical resistance due to PTFE coating
- Cap liner forms a tight seal with bottle Peroxide catalysed silicone
- Peroxide catalysed silicone
- Suitable for PBT screw caps and tamper-evident screw caps
Specifica
Replacement cap liner for red PBT caps | |
Silicone, PTFE, VMQ | |
10/Pk. | |
Autoclavable |