Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reagent Bottle, Wide Neck, Clear, Without Stopper
Classic wide-neck, glass-stoppered reagent bottles.
248.00€ - 882.00€
Specifica
Descrizione Neck with standard ground joint
Da utilizzare con (applicazione) Storage of air sensitive reagents, pharmaceuticals, and chemicals; Storage of hygroscopic liquids and pharmaceuticals; Transport and shipping of samples
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11706263
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
211842402
100 mL
335.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
11716263
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
211843604
250 mL
384.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11726263
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
211844403
500 mL
518.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
11736263
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
211845408
1000 mL
692.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Añadir a la cesta
15261659
Ver documentos
DWK Life Sciences
211841706
50 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15271659
Ver documentos
DWK Life Sciences
211846301
2000 mL
882.00€
pezzi 10
Solo quedan null
In stock
Añadir a la cesta
10273591
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
211847306
5000 mL
248.00€
Pezzo
Solo quedan null
In stock
Añadir a la cesta
10400113
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
211848602
10,000 mL
432.00€
Pezzo
Solo quedan null
In stock
Añadir a la cesta
10797861
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
211849101
20,000 mL
790.00€
Pezzo
Solo quedan null
In stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The classical stoppered reagent bottles are moulded from DURAN™ borosilicate 3.3 Type 1 glass, and are suitable for the storage of liquid and solid chemicals and reagents. The bottles feature a wide conical ground joint neck and comply with ISO 4796-2. The wider neck is more convenient for handling powders. The glass stopper provides an excellent seal that protects the contents from evaporation, oxidation, and contamination. The bottles have a Retrace Code for manufacturing lot traceability and a marking field in permanent white enamel.
  • Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
  • All borosilicate glass components and therefore suitable for storage of aggressive materials
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic print
Especificaciones
Especificaciones
Neck with standard ground joint
Storage of air sensitive reagents, pharmaceuticals, and chemicals; Storage of hygroscopic liquids and pharmaceuticals; Transport and shipping of samples
Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavable
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado