Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Graduated Laboratory Bottles with DIN 168-1 Thread
Multi-functional clear glass laboratory bottles with protective safety coating.
221.00€ - 462.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Preparation of media and reagents, safe storage and shipping of bulk, high-potency active pharmaceutical ingredients (HPAPIs), sample or harvest collection container, culturing vessel, storage of media and reagents, transport and shipping, Liquid handling reservoir |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Sterilità | Non-sterile |
Closure Included | No |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17906772
![]() |
DWK Life Sciences™
218051481 |
25 mL | GL 25 |
221.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17926772
![]() |
DWK Life Sciences™
218051781 |
50 mL | GL 32 |
222.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17956772
![]() |
DWK Life Sciences™
218052486 |
100 mL | GL 45 |
241.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17986782
![]() |
DWK Life Sciences™
218053688 |
250 mL | GL 45 |
255.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17916792
![]() |
DWK Life Sciences™
218054487 |
500 mL | GL 45 |
303.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17946792
![]() |
DWK Life Sciences™
218055483 |
1 L | GL 45 |
417.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17926792
![]() |
DWK Life Sciences™
218056385 |
2 L | GL 45 |
462.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17986792
![]() |
DWK Life Sciences™
218056985 |
3.5 L | GL 45 |
297.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17996792
![]() |
DWK Life Sciences™
218057381 |
5 L | GL 45 |
391.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
DURAN™ GL ISO bottles have become ideal multi-functional laboratory bottles since their introduction in 1972. The protect+ safety-coated version of the bottles combines the best of both worlds: virtually inert USP/EP Type I borosilicate glass 3.3 on the inside and a protective safety plastic layer on the outside. The bottles are molded from high-purity, clear glass or externally ambered clear glass that is then coated with a translucent polyamide PA 12 coating to reduce the hazards of broken glass and liquid splashes in the event of breakage.
A combination of high-performance materials and robust design provides a cost-effective usable life. The bottles feature an easy-to-read graduated volume scale. There is a Retrace Code printed on each bottle for manufacturing lot traceability. The ambered DURAN™ glass bottle versions ensure that light sensitive contents are protected from the effects of photodegradation. The protection against ultra-violet light meets international USP/EP standards. All the protect+ coated bottles are supplied with push-on protective covers to protect the inside of the bottles from contamination during distribution. Matching screw closures and pouring rings can be ordered separately. Available in a wide range of nominal bottle capacities from 25 mL to 5 L, and neck sizes GL 25 to GLS 80™ wide mouth.
- Manufactured from polyamide-coated DURAN™ borosilicate glass 3.3
- DURAN™ is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP, EP (3.2.1) and JP, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
- Reduce the hazards of broken glass and liquid splashes in the event of breakage
- External polymer coating provides scratch, leak* and splinter* protection (*only applies to bottles 2000 mL or less)
- Polyamide 12 safety coating has a high chemical resistance
- Protective coating provides an enhanced safer grip
- Coating is Cleanroom certified Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
- Certified FDA and EU food contact safe coating material
- Safe storage and shipping of bulk, high-potency active pharmaceutical ingredients (HPAPIs) powders
- Supplied with push-on dust cover
- Coating process does not use any volatile organic compounds (VOCs) or isocyanates
Specifica
Clear | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
No | |
Yes | |
Round |
Preparation of media and reagents, safe storage and shipping of bulk, high-potency active pharmaceutical ingredients (HPAPIs), sample or harvest collection container, culturing vessel, storage of media and reagents, transport and shipping, Liquid handling reservoir | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Wide | |
Laboratory Bottle |