Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL Bottle Screw Cap, Linerless Lip Seal, PP
Screw cap with reliable plug seal.
19.66€ - 27.70€
Specifica
Descrizione Tappo a vite
Da utilizzare con (applicazione) Autoclaving media and reagents; Short term sample and media storage; color coding and identification
Materiale Polypropylene
Quantità 10/Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Dimensioni filettatura (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni filettatura (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11725434
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
293382802
GL 45 Yellow
25.05€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11722322
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
292391307
GL 25 Blue
19.66€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11732322
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
292391907
GL 32 Blue
21.90€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11762332
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
292392809
GL 45 Blue
27.70€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11735434
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
293382868
GL 45 Green
26.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11745434
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
293382884
GL 45 Gray
21.55€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
  • Cap with integral lip seal provides effective sealing for short term storage
  • Pouring ring for drip-free pouring
  • The colour helps prevent interchanging of cap mix-ups and reduces the risk of cross contamination
  • Fully compatible with all the GL 45 threads and therefore highly versatile
Specifica
Specifica
Tappo a vite
Polypropylene
Autoclavable
Autoclaving media and reagents; Short term sample and media storage; color coding and identification
10/Pk.