Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL Bottle Pouring Ring
Screw cap with reliable plug seal.
7.00€ - 9.50€
Specifica
Descrizione | Pouring ring |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Autoclaving media and reagents; Short term sample and media storage; color coding and identification |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 10/Pk. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10474472
|
DWK Life Sciences
1089911 |
GL 45 | Green |
8.30€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10356512
|
DWK Life Sciences
1089914 |
GL 45 | Gray |
7.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10376512
|
DWK Life Sciences
1089917 |
GL 45 | Yellow |
8.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10110221
|
DWK Life Sciences
292421907 |
GL 32 | Blue |
7.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10602981
|
DWK Life Sciences
292422809 |
GL 45 | Blue |
9.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
- Cap with integral lip seal provides effective sealing for short term storage
- Pouring ring for drip-free pouring
- The colour helps prevent interchanging of cap mix-ups and reduces the risk of cross contamination
- Fully compatible with all the GL 45 threads and therefore highly versatile
Specifica
Pouring ring | |
Polypropylene | |
Autoclavable |
Autoclaving media and reagents; Short term sample and media storage; color coding and identification | |
10/Pk. |